Fortfahren mit
CLS3524
Corning® Costar® TC-behandelte Multiwellplatten
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 390,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32190102
Material:
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
Size:
24 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid, skirt
€ 390,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
case of 100 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3524
size
24 wells
well volume
3.4 mL
well working volume
0.38-0.57 mL
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Ringe am Deckel verhindern Kreuzkontamination. Alle Platten haben eine einheitliche Grundfläche und einen erhöhten Rand, der das Stapeln erleichtert. Alphanumerische Codes dienen zur Well-Identifizierung. Aus Polystyrol, soweit nicht anders angegeben.
Features and Benefits
  • Speziell behandelt zur Förderung einer optimalenAnhaftung der Zellen.
  • Garantierte Sterilität durch Gamma-Bestrahlung.
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringenzur Verringerung von Kontaminationen
  • Zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3527CLS3526CLS3512
description
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
description
size 24 wells, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
description
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
description
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3524
manufacturer/tradename
Corning 3527
manufacturer/tradename
Corning 3526
manufacturer/tradename
Corning 3512
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
material
clear bottom, polystyrene plate, flat bottom wells, round clear wells
material
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
material
clear bottom, flat bottom wells, polystyrene plate, round clear wells
material
clear bottom, clear polystyrene plate, flat bottom , round clear wells
size
24 wells
size
24 wells
size
24 wells
size
12 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)