Merck
CAS9NEO
Sigma-Aldrich
Cas9 Neomycin Lenti Plasmid
Größe auswählen
1 EA
€ 250,00
€ 250,00
Versand in der Regel in 4 bis 6 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 250,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106609
NACRES:
NA.51
€ 250,00
Versand in der Regel in 4 bis 6 Wochen.
Bulk-Bestellung anfordern
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
vial of 50 μL
Konzentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Anwendung(en)
CRISPR
Auswahl
blasticidin
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
This product is a neomycin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link above to order gRNA.
Anwendung
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Leistungsmerkmale und Vorteile
Use lentiviral particles to generate cells with stable expression of Cas9 nuclease.
Komponenten
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Neomycin Lenti
Verlinkung
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)