Fortfahren mit
CAS9BST
CAS9 Blasticidin Lenti Plasmid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
selection
ampicillin, blasticidin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
This product is a blasticidin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link below to order gRNA.
Application
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Other Notes
Click here to order gRNA plasmid and virus.
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Blasticidin Lenti
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ESPCAS9BSTCAS9HYGROVPCAS9GFPVP
description
-
description
-
description
-
description
-
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
packaging
vial of 50 μL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
selection
ampicillin, blasticidin
selection
ampicillin
selection
blasticidin
selection
ampicillin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)