CAS9GFPV
Cas9 GFP Lentiviral Particles
Synonym(e):
GFP Lentiviral Particles
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 8 x 25 μL (aliquots)
Konzentration
≥5 x 10 8 VP/ml virus (via p24 assay)
Anwendung(en)
CRISPR
Reportergen
GFP
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
To order gRNA in any format click here
Anwendung
- Creation of gene knockouts in multiple cell lines
- Complete knockout of genes not amenable to RNAi
- Creation of cell lines stably expressing Cas9-GFP
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Highly specific
- Highly active
- Ready to infect/transduce
Prinzip
Einheitendefinition
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Für ein erfolgreiches Screening nach Wirkstoffzielen und die Entdeckung von Leitstrukturen sind getestete, prozesssichere Reagenzien und Verbrauchsmaterialien für einen hohen Durchsatz erforderlich. Finden Sie die richtigen Werkzeuge für Ihre CRO-, Pharma- oder Biotech-Prozesse für das Screening von kleinen Molekülen und Biologika sowie für robuste Immunogenitätstests zur Therapiesicherheit.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.