C7013
Coenzym A-Agarose
Synonym(e):
coa-agarose
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Kennzeichnungsgrad
2-6 μmol per mL gel
Matrix
cross-linked 4% beaded agarose
Matrixaktivierung
cyanogen bromide
Matrixanbindung
amino
Matrix-Spacer
1 atom
Quellen
1 g swells to 5-10 mL
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable