Merck
C6108
Sigma-Aldrich
Calpain 1 human
aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Calciumaktivierte neutrale Protease 1
About This Item
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥1000 U/mg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CAPN1(823)
Anwendung
Menschliches Calpain 1 wurde in einer Studie zur Untersuchung, wie die Kristallstrukturen der menschlichen Calpaine 1 und 9 verschiedene Wirkungsmechanismen und automatische Hemmung nahelegen, eingesetzt. Menschliches Calpain 1 wurde auch in einer Studie zur Untersuchung der Synthese, biologischen Bewertung und molekularen Modellierung von N-heterozyklischen Dipeptidaldehyden als selektive Calpain-Inhibitoren eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Calpain 1 ist eine natürliche Calcium-abhängige Cysteinprotase, die ein EF-Hand-Motiv aufweist. Die Protease besteht aus zwei Untereinheiten; die größere Untereinheit weist vier Domäne auf, die homolog zu Papain und Calmodulin sind. Die kleinere Untereinheit weist eine Domäne auf, die homolog zu Calmodulin ist. Es wird durch mikromolare Mengen Calcium aktiviert und wird deshalb auch Mikro-Calpain genannt. Seine Aktivierung führt zum zellulären Proteinabbau, Nervenzellabbau und demyelinierenden Autoimmunerkrankungen wie multilple Sklerose.
Zytosolprotease, die als vorgelagerter Regulator an der Zytoskelettummodellierung, Autophagie und Apoptose beteiligt ist.
Physikalische Eigenschaften
Calpain 1 ist eine heterodimere Calcium-aktivierte Thiolprotease.
Einheitendefinition
Eine Einheit hydrolysiert je Minute bei 25 °C 1 Picomol Suc-LLVY-AMC.
Physikalische Form
Lösung in 20 mM Imidazol-HCl, 5 mM β-Mercaptoethanol, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA und 30 % Glycerin.
Inhibitor
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M K Squier et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 158(8), 3690-3697 (1997-04-15)
Apoptosis is the common phenotype of programmed or physiologic cell death, the process used to remove excess or defunct cells during normal tissue maintenance. One of the most studied cell types with respect to apoptosis is the immature T cell
Rebecca M Kandell et al.
ACS nano, 15(12), 20504-20516 (2021-12-07)
Traumatic brain injury (TBI) is a critical public health concern and major contributor to death and long-term disability. After the initial trauma, a sustained secondary injury involving a complex continuum of pathophysiology unfolds, ultimately leading to the destruction of nervous
Matthew A Jones et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(14), 6911-6923 (2008-06-24)
A series of N-heterocyclic dipeptide aldehydes 4-13 have been synthesised and evaluated as inhibitors of ovine calpain 1 (o-CAPN1) and ovine calpain 2 (o-CAPN2). 5-Formyl-pyrrole 9 (IC(50) values of 290 and 25nM against o-CAPN1 and o-CAPN2, respectively) was the most
R Zolfaghari et al.
The Biochemical journal, 241(1), 129-135 (1987-01-01)
A high-Mr neutral endopeptidase-24.5 (NE) that cleaved bradykinin at the Phe5-Ser6 bond was purified to apparent homogeneity from human lung by (NH4)2SO4 fractionation, ion-exchange chromatography and gel filtration. The final enzyme preparation produced a single enzymically active protein band after
Xuan Zhang et al.
PloS one, 7(2), e31458-e31458 (2012-02-23)
Hepatitis B virus X protein (HBx) plays an important role in the development of hepatocellular carcinoma (HCC). However, the mechanism remains unclear. Recently, we have reported that HBx promotes hepatoma cell migration through the upregulation of calpain small subunit 1