Fortfahren mit
204879
Komplement C1s, human, aktiviert, Zweikettenform
Complement C1s, Human, Activated, Two-Chain Form, CAS 80295-35-8, is a native, activated form. Activated C1s continues activation via classical pathway by cleaving, and thus activating, C2 and C4.
Synonym(e):
Komplement C1s, human, aktiviert, Zweikettenform
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 581,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
€ 581,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Native humane aktivierte Komplementkomponente C1s. Sie kommt in menschlichem Serum in Konzentrationen von 31 µg/mL vor. Nicht aktiviertes C1s ist in zirkulierendem Blutplasma zu finden und bildet als Ca2+-abhängiges Dimer zusammen mit einem C1p- und zwei C1r-Molekülen die erste Komponente des Komplementwegs (C1). Nach C1q-Bindung an Aktivatoren des klassischen Komplementwegs werden die einzelnen C1r-Proteine gespalten und bilden aktivierte C1r-Enzyme. Dimere C1r-Enzyme spalten jedes C1s-Molekül in zwei durch Disulfid verbundene Fragmente von einer Molekülmasse von 59 kDa und 28 kDa und aktivieren es dadurch. Das 28-kDa-Peptid weist die aktive Stelle des C1s-Enzyms auf. Das aktivierte C1s setzt die Aktivierung über den klassischen Weg fort, indem es C2 und C4 spaltet und dadurch aktiviert.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In 130 mM NaCl, 50 mM Natriumphosphat, pH 7,2.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C).
Other Notes
Cooper, N. R. 1985. Adv. Immunol. 37, 151.
Sim, R. B. 1981. Methods Enzymol. 80, 6.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1740204876204888
description
Complement C1s, Human, Activated, Two-Chain Form, CAS 80295-35-8, is a native, activated form. Activated C1s continues activation via classical pathway by cleaving, and thus activating, C2 and C4.
description
≥95% (SDS-PAGE)
description
Complement C1q, Human, CAS 80295-33-6, is a native C1q complement component composed of 18 polypeptide chains consisting of three nonidentical A, B, C subunits of 29, 26, and 19 kDa, respectively.
description
Complement C5, Human, CAS 80295-53-0. is a native glycoprotein composed of two non-identical subunits of M.W. 120 kDa (α) and 75 kDa (β) linked by disulfide bonds.
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
-
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)