Wichtige Dokumente
C3355
Coelenterazine hcp
≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
CLZN-hcp
Größe auswählen
€ 195,00
Größe auswählen
About This Item
€ 195,00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Coelenterazine hcp, solid
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Löslichkeit
methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to orange
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccccc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H25N3O2/c29-20-12-10-19(11-13-20)23-16-28-24(21(26-23)14-17-8-4-5-9-17)27-22(25(28)30)15-18-6-2-1-3-7-18/h1-3,6-7,10-13,16-17,26,29H,4-5,8-9,14-15H2
InChIKey
YEGCUOQUFAXCMK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?