Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenBiochem/physiol Actions
15 times higher luminescence and faster response time than native coelenterazine (Prod. No. C2230).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
S Inouye et al.
Biochemical and biophysical research communications, 233(2), 349-353 (1997-04-17)
To investigate the use of various luciferases as reporter protein, the substrate specificity of recombinant Renilla luciferase, Oplophorus luciferase and recombinant apoaequorin was examined using 23 kinds of coelenterazine analogues as the substrate. The intensity of luminescence was generally highest
K Teranishi et al.
Analytical biochemistry, 249(1), 37-43 (1997-06-15)
Eleven new coelenterazine analogs containing the 3,7-dihydroimidazo[1,2-alpha]pyrazin-3-one structure were synthesized. The superoxide-triggered chemiluminescence of these compounds was investigated using the hypoxanthine-xanthine oxidase system in comparison with four known compounds. The results showed that an alkyl substitution at the position 5
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2855-50UG | 04061833384138 |