Fortfahren mit
233900
Coelenterazin
≥90% (TLC), solid, chemiluminescence probe of the superoxide anion, Calbiochem®
Synonym(e):
Coelenterazin, 2-(p-Hydroxybenzyl)-6-(p-hydroxyphenyl)-8-benzylimidazo[1,2-a]pyrazin-3-(7H)-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H21N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 324,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Coelenterazin, A cell-permeable aequorin luminophore that acts as a very sensitive and specific chemiluminescence probe of the superoxide anion.
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
brown
solubility
methanol: 1 mg/mL, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21c(nc([c]2=O)Cc5ccc(cc5)O)c([nH]c(c1)c4ccc(cc4)O)Cc3ccccc3
InChI
1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
InChI key
YHIPILPTUVMWQT-UHFFFAOYSA-N
General description
Coelenterazin (CTZ), eine kleine prothetische Gruppe,[1] ist eine Luciferin- oder Licht-erzeugende Verbindung, die in leuchtenden Meeresorganismen vorkommt.[2][3] Der Imidazopyrazinon-Ring in CTZ ist für die leuchtenden Eigenschaften verantwortlich.[3] Der chemilumineszente Farbstoff[4] ist in Methanol löslich, aber nur schwer wasserlöslich.[1] CTZ kann mithilfe von Rinderserumalbumin (BSA) und verschiedenen anderen Luciferasen oxidiert werden.[3]
Application
Coelenterazin – CAS-Nr. 55779-48-1 – Calbiochem kann für Folgendes verwendet werden:
  • Zum Bestimmen der Superoxidproduktion[1]
  • Zum Bestimmen der Produktion freier Radikale[4]
  • In Zellsuspensionspuffer für die In-vivo-Rekonstitution von Aequorin[5]
Biochem/physiol Actions
Coelenterazin (CTZ) ist ein zellpermeabler Aequorin-Luminophor, der als besonders sensitive und spezifische Chemilumineszenzsonde des Superoxidanions dient. Es kann auch für den Nachweis von Veränderungen des intrazellulären Ca2+ in Zellen eingesetzt werden, die mit Apoaequorin-cDNA transfiziert wurden. CTZ dient als leistungsstarkes Antioxidans. Es dient als Substrat für Multidrug-Resistance-Protein 1 (MDR1) P-Glykoprotein (ATP-binding cassette sub-family B member 1 (ABCB1)/Pgp) und kann an Apoaequorin binden, um den aktiven Aequorin-Komplex zu bilden.[6] Es kann hauptsächlich verwendet werden, um die Bildung des Superoxids in Neutrophilen zu quantifizieren.[1]
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
524488487500487507
assay
≥90% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c