Merck
C3105
Coelenterazine fcp
≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
8-(cyclopentylmethyl)-2-[(4-fluorophenyl)methyl]-6-(4-hydroxyphenyl)-imidazo[1,2-a]pyrazin-3(7H)-one, CLZN-fcp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24FN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.48
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Coelenterazine fcp, solid
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccc(F)cc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H24FN3O2/c26-19-9-5-17(6-10-19)14-22-25(31)29-15-23(18-7-11-20(30)12-8-18)27-21(24(29)28-22)13-16-3-1-2-4-16/h5-12,15-16,27,30H,1-4,13-14H2
InChI key
OLXXULUJSSTXSP-UHFFFAOYSA-N
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
solubility
methanol: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C3355C2855233900
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (TLC)
solubility
methanol: 1 mg/mL
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to orange
solubility
-
solubility
methanol: 1 mg/mL, ethanol: soluble
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
135 times higher luminescence intensity than native coelenterazine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zihua Huang et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 89, 81-88 (2018-09-29)
This study investigated carboxymethyl chitosan (CMC)-induced biomimetic mineralization of collagen fibrils, with the aim of synthesizing experimental resins doped with CMC and calcium phosphate microfillers to remineralize artificial caries-affected dentin (ACAD) and enhance resin-dentin bonding durability. A size exclusion test
Questions
  1. How do I reconstitute Coelenterazine fcp (C1305) and what is the molarity of the solution obtained?
    1 answer
    1. Coelenterazine fcp (C1305) can be reconstituted in methanol at 1 mg/ml. A 1mg/ml solution is 0.00239 M (or 2.39 mM). To obtain a 1 M solution, you need to dissolve 417.48 g of product in 1 liter of solvent.