Wichtige Dokumente
C2470
Coenzym Q4
≥90%
Synonym(e):
Ubichinon-20
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90%
Form
liquid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC1C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C29H44O4/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-17-23(5)18-19-25-24(6)26(30)28(32-7)29(33-8)27(25)31/h12,14,16,18,28-29H,9-11,13,15,17,19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+,23-18+
InChIKey
MDLQEORKYVBTDV-INVBOZNNSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves