Fortfahren mit
D7911
Decylubichinon
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
2,3-Dimethoxy-5-methyl-­6-decyl-1,4-benzochinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 712,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162212
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
liquid
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC1=C(C)C(=O)C(OC)=C(OC)C1=O
InChI
1S/C19H30O4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-14(2)16(20)18(22-3)19(23-4)17(15)21/h5-13H2,1-4H3
InChI key
VMEGFMNVSYVVOM-UHFFFAOYSA-N
General description
Inhibitor der mitochondrialen Permeabilitäts-Transitions-Poren (MPTP)
Ubichinonanalogon.
Application
  • Lysosomal Ca(2+) as a mediator of palmitate-induced lipotoxicity.: Diese Studie untersucht die Rolle von Decylubichinon bei der Modulation der lysosomalen Ca(2+)-Spiegel und liefert Erkenntnisse über die Mechanismen der Lipotoxizität sowie zu therapeutischen Anwendungsmöglichkeiten bei Stoffwechselerkrankungen (Oh et al., 2023).
  • Quinone binding site in a type VI sulfide:quinone oxidoreductase.: In dieser Arbeit wird die Bindungsdynamik von Decylubichinon in Sulfid:Chinon-Oxidoreduktase untersucht, wobei Einblicke in seine Bedeutung für die mikrobielle Atmung und zu potenziellen biotechnologischen Anwendungen gewonnen werden (Miklovics et al., 2022).
  • Protective role of Decylubiquinone against secondary melanoma at lung in B16F10 induced mice.: Die Studie belegt die metastasenhemmenden Eigenschaften von Decylubichinon in einem Melanom-Mausmodell und unterstreicht dessen Potenzial als therapeutischer Wirkstoff bei der Krebsbehandlung (Chatterjee et al., 2023).
  • Decylubiquinone Inhibits Colorectal Cancer Growth Through Upregulating Sirtuin2.: In dieser Studie wird Decylubichinon als Inhibitor für das Wachstum von Kolorektalkarzinomen identifiziert, indem die Sirtuin2-Expression moduliert wird, was auf mögliche Anwendungen bei Krebstherapeutika hindeutet (Li et al., 2021).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8081C7956D223204
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)