Fortfahren mit
C7956
Coenzym Q1
≥95%
Synonym(e):
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-benzochinon, Ubichinon-1, Ubichinon-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
5 x 10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.460,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.29
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3
InChI key
SOECUQMRSRVZQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Coenzym Q (CoQ) ist auf der hydrophoben Domäne der Phospholipid-Doppelschicht der Mitochondrien, Plasmalipoproteine und anderen biologischen Membranen lokalisiert. Es handelt sich um ein Ubichinon-Homolog mit einer kurzen Isoprenoid-Seitenkette.[1]
Application
Coenzym Q1 wird zur Messung der Aktivität der mitochondrialen Atmungskette (Komplex I) verwendet.[2][3][4][5]
Biochem/physiol Actions
Coenzym Q1 (CoQ1) ist ein Mitglied der 1-Isoprenyl-Gruppe (nicht natürlich vorkommend) einer Familie von Ubichinonen, die sich eine chemische Chinin-Gruppe teilen, jedoch in ihrem Schwanz eine unterschiedliche Anzahl an chemischen Isoprenyl-Untereinheiten aufweisen. CoQ-Verbindungen sind fettlösliche Bestandteile von Zellmembranen, in denen sie verschiedene Funktionen erfüllen, wie beispielsweise den Transport von Elektronen und Protonen. Die am besten untersuchte CoQ-Verbindung ist CoQ10. CoQ1 wird häufig in Vergleichsstudien zur Wirkung der Isoprenylkettenlänge auf die CoQ-Funktion oder -Verteilung und zur Identifizierung von Chinon-Reduktase verwendet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27597C8081C9538
assay
≥95%
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the concentration?
    1 answer
    1. Product C7956 may present as a viscous liquid. Although a specific density has not been assigned due to the product being packaged by weight, there is a predicted density for this compound which is approximately 1.10 ±0.1 g/mL. This implies that for every 10 mg of material, the volume is expected to be around 9.1 µL. The molecular weight of this product is 250.29 g/mol, resulting in a concentration of roughly 4.39 M.
      Helpful?
  2. Hi, I use CoQ1 for COX I enzyme activity assay. Can this Coenzyme Q1(C7956) dissolve in water?
    1 answer
    1. We have only tested this item's solubility in acetone at 50 mg/ml. Upon further research, this item looks to be poorly soluble in water.