Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 597,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.810,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C59D9H81O4
Molekulargewicht:
872.40
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+9
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C(OC([2H])([2H])[2H])=C1OC([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C(CC=C(C)C[H])C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
InChI key
SOECUQMRSRVZQQ-YJMGCJIZSA-N
Application
Dieses Produkt kann als analytischer Standard verwendet werden.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98 atom % D, ≥97% (CP) | description 98 atom % D, ≥99% (CP) | description 99 atom % 13C, 95% (CP) | description 99 atom % 13C, 95% (CP) |
| isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| mass shift M+9 | mass shift M+4 | mass shift M+18 | mass shift M+18 |
| assay ≥97% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay 95% (CP) | assay 95% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?