Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T3
diam. × L
68 mm × 350 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Useful for gentle, mid to low speed mixing, this PTFE coated flat propeller has 3 holes.
Application
stirring, mixing
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment | compatibility overhead stirrer equipment |
| material PTFE-coated | material stainless steel | material PTFE-coated | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-T3 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-S1 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-T4 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific IPS2050-P-S4 |
| diam. × L 68 mm × 350 mm | diam. × L 68 mm × 400 mm | diam. × L 65 mm × 300 mm | diam. × L 50 mm × 400 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark Overhead Stirrer Propeller
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?