Merck
BM991.8346.52
B Medical LF260
Lab Refrigerator
Synonym(e):
B Medical, Lab Refrigerator
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
110 V / 120 V, US 3-pin plug
Materialien
polypropylene device
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B Medical Systems
Parameter
4-15 °C temp. range
H × B × T
64.96 in. × 23.43 in. × 27.36 in.
Kapazität
4.273 cu.ft ft3
Gewicht
255.74 lb
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
  • Precision - Upright, Double Door
  • Two Chamber
  • Laboratory Refrigerator and -32C Freezer
  • refrigerator: 2 wire shelves, 1 Bottom Drawer
  • freezer: 2 drawers with Front, 1 bottom drawer
  • Digital Temperature Displays
  • Alarm Systems w/ Battery Back-Up
  • USB Data Port
  • Internal LED Light on Refrigerator
Anwendung
Laboratory Refrigeration
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)