BAH189780000
Poxygrid® Petri Dish Carrying Racks
Holds 15 x 100 mm plates, epoxy-coated (steel)
Größe auswählen
€ 54,70
Größe auswählen
About This Item
€ 54,70
Empfohlene Produkte
Materialien
epoxy-coated (steel)
Leistungsmerkmale
Holds 15 x 100 mm plates
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18978-0000
Ständer L × B × H
108 × 108 × 356 mm
Kompatibilität
for use with Petri Dishes
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wide front opening prevents dished from sliding out during transport but allows easy loading and emptying from the top
- Epoxy coated steel wire is chemical and corrosion resistant and steam autoclavable at 121°C (250°F)
- Not suitable for glass dishes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)