Fortfahren mit
1.07040
Petrischalen-Ständer
For up to 12 Petri dishes
Synonym(e):
Petrischalenhalter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41104308
€ 72,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feature
to hold 12 dish(es)
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
microbiological culture: suitable (RTU culture media)
application(s)
food and beverages
storage temp.
room temp
General description
Der Petrischalen-Ständer ist ein Zubehörprodukt für das Anaerocult-System. Bis zu 12 Petrischalen können darin aufbewahrt werden. Eine integrierte Halteklammer für den Anaerotest®-Streifen ist enthalten.
Application
Der Petrischalen-Ständer dient dazu, die Petrischalen einfach in dem Anaerobentopf platzieren zu können.
Legal Information
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)