Merck
BAF189790002
Poxygrid® Contact Plate and Petri Dish Rack
Holds 30 x 60 mm dishes, epoxy-coated (steel)
Synonym(e):
plate rack
Größe auswählen
1 EA
€ 92,00
€ 92,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 92,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.12
€ 92,00
Check Cart for Availability
Materialien
epoxy-coated (steel)
Leistungsmerkmale
Holds 30 x 60 mm dishes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18979-0002
Größe
76x229x127 mm
Kompatibilität
for use with Contact Plate and Petri Dishes
Allgemeine Beschreibung
Epoxy coated, steel wire rack is chemical and corrosion resistant and autoclavable at 121°C (250°F).
  • Prevents accidents during transport
  • Compact size maximizes incubator space and won′t crowd benchtop
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1