Fortfahren mit
A4987
Aminopeptidase His-tagged from Vibrio proteolyticus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 442,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-874-6
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
3.4.11.10
Specific activity:
50-100 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Shelf life:
2 yr
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
grade
Proteomics Grade
form
powder
specific activity
50-100 U/mg
shelf life
2 yr
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of Leucine P-Nitroanilide to L-Leucine and P-Nitroaniline per minute at pH 8.0 at 25°C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F8435650279G1549
specific activity
50-100 U/mg
specific activity
≥1,000 U/mg
specific activity
≥10,000 U/mg
specific activity
≥1000 U/mg
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
grade
Proteomics Grade
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
ready-to-use solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in E. coli
shelf life
2 yr
shelf life
≥1 weeks at 2‑8 °C (for reconstituted solution), ≥1 yr at -20 °C
shelf life
-
shelf life
≥1 yr at -20 °C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)