Fortfahren mit
A4021
Nε-Acetyl-L-lysin
≥98% (TLC)
Nε-Acetyl-L-lysine
Synonym(e):
N6-acetyl-L-lysine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,80
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONH(CH2)4CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-725-9
MDL number:
€ 96,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nε-Acetyl-L-lysin,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
concentration
50 mg/mL in 80% acetic acid
color
colorless to white
mp
250 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-5-3-2-4-7(9)8(12)13/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
DTERQYGMUDWYAZ-ZETCQYMHSA-N
Application
  • Nε-Acetyl L-α Lysine Improves Activity and Stability of α-Amylase at Acidic Conditions: A Comparative Study with other Osmolytes. Diese Studie unterstreicht die Verwendung von Nε-Acetyl-ʟ-Lysin zur Verbesserung der funktionalen Stabilität und Aktivität von α-Amylase in einem sauren Milieu und zeigt dessen Potenzial als wertvolles Additiv in industriellen Enzymanwendungen (Joghee et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
Nε-Acetyl-L-lysin (L-AcK) ist eine R-Ketten-N-acetylierte α-Aminosäure, die zusammen mit anderen Lysinanaloga zum Differenzieren und Charakterisieren von verschiedenen Aminoacylasen sowie Regulator-2-Enzymen (Sir2)/Sirtuinen eingesetzt wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2010P4510A3626
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
256-258 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
color
colorless to white
color
colorless to white
color
white
color
colorless to white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review