Fortfahren mit
A4625
N-Acetyl-L-alanine
~99%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-602-0
NACRES:
NA.26
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
N-Acetyl-L-alanine, ~99%
assay
~99%
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-3(5(8)9)6-4(2)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
KTHDTJVBEPMMGL-VKHMYHEASA-N
Application
N-Acetyl-L-alanine has been used to study its effect on cytosolic and mitochondrial reduction-oxidation sensitive green fluorescent protein (roGFP).
Biochem/physiol Actions
N-Acetyl-L-alanine may be used with other L-aminoacylated amino acids as a substrate for the identification, differentiation and characterization of aminoacylase(s)/amidohydrolase(s).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2628A7250A6376
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
~99%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)