Wichtige Dokumente
A1349
Monoclonal Anti-β-Amyloid (17-24) antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 4G8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
4G8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): 1:10-1:100
indirect ELISA: 1:103-1:105
western blot: 1:100-1:1000
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Immunogen
Physikalische Form
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?