Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 233,00 |
Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
direct ELISA: 1:60,000, dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der Antikörper wird durch immunspezifische Aufreinigung von Anti-Human-IgG-Antiserum isoliert, um praktisch alle Ziegen-Serumproteine zu entfernen, einschließlich der Immunglobuline, die sich nicht spezifisch an das Fc-Fragment von menschlichem IgG binden. Anti-Human-IgG ist an Peroxidase konjugiert und ist aufgereinigt, um nicht konjugiertes Material zu entfernen.
Die Spezifität und Kreuzreaktivität der Anti-Human-IgG-Peroxidase (Fc-spezifisch) wird mittels ELISA bestimmt. Das Konjugat ist spezifisch für menschliches IgG (Fc-Fragment), wenn es im Vergleich zu menschlichem IgA, IgG (Fab- und Fc-Fragmente), IgM, Bence-Jones-Kappa und Lambda-Myelomproteinen getestet wird. Darüber hinaus zeigt das Konjugat keine Reaktivität mit Maus- oder Ratten-IgG und führt bei Maus- oder Rattenproben zu einem verminderten Hintergrund.
Immunogen
Application
Enzym-Immunoassay (12 Publikationen)
Western Blot (3 Publikationen)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity human |
| technique(s) direct ELISA: 1:60,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent) | technique(s) direct ELISA: 1:40,000, dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:80,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 | technique(s) direct ELISA: 1:40,000, dot blot: 1:100,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:100,000 |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?