Fortfahren mit
A0168
Anti-Maus-IgG (Fc-spezifische)-Peroxidase in Ziege hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–HRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 456,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (d), ICC, IHC (p), WB
Citations:
249
€ 456,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, western blot: 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist ein Glykoprotein-Antikörper für die Regulierung von Immunreaktionen wie Phagozytose und ist an der Entstehung von Autoimmunerkrankungen beteiligt. Maus-IgGs haben vier eindeutige Isotypen, nämlich IgG1, IgG2a, IgG2b und IgG3. IgG1 reguliert die Komplementfixierung in Mäusen.
Der Antikörper wird durch immunspezifische Aufreinigung von Anti-Maus-IgG-Antiserum von Ziegen isoliert, um praktisch alle Ziegen-Serumproteine zu entfernen, einschließlich der Immunglobuline, die sich nicht spezifisch an das Fc-Fragment von Maus-IgG binden. Anti-Maus-IgG wird dann mittels Proteinvernetzung mit 0,2 % Glutaraldehyd an Peroxidase konjugiert. Das Antikörperpräparat ist mit menschlichem IgG festphasenadsorbiert, um eine minimale Kreuzreaktivität mit Gewebe- oder Zellpräparaten zu gewährleisten.
Immunogen
aufgereinigtes Maus-IgG-Fc-Fragment
Application
Die Spezifität eines neuen Antikörpers für PND im Blut immunisierter Mäuse wurde mit einem ELISA unter Verwendung von mit biotinyliertem PND und Streptavidin beschichteten Platten getestet. HRP-konjugierte Anti-Maus-IgG-Antikörper von Ziegen (Fc-spezifisch) wurden als Sekundärmittel verwendet.
In Ziegen produzierte Anti-Maus-IgG-Peroxidase (Fc-spezifisch) findet Anwendung im
  • Western Blot
  • im Enzym-Immunoassay (ELISA) und
  • im indirekten Immunoperoxidase-Assay (IIPA)
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, MIT-Gehalt 0,05 %.
Preparation Note
Hergestellt mittels der zweistufigen Glutaraldehydmethode nach Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2554A9917A9309
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
-
technique(s)
direct ELISA: 1:50,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100, immunocytochemistry: suitable, western blot: 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well
technique(s)
direct ELISA: 1:70,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using total cell extract of Hela cells (5-10 μg/mL)
technique(s)
direct ELISA: 1:60,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150, western blot: 1:80,000-1:160,000
technique(s)
direct ELISA: 1:40,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, western blot: 1:40,000-1:80,000 using total cell extract of HeLa cells
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)