Größe auswählen
€ 118,00
€ 400,00
€ 118,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
grade
Molecular Biology
form
powder
technique(s)
Southern blotting: suitable
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
Quality Level
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade for molecular biology | grade for molecular biology | grade for molecular biology | grade for molecular biology |
| technique(s) Southern blotting: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder blend | form powder blend | form powder blend |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| foreign activity DNase, RNase, none detected | foreign activity DNAse, none detected, Endonuclease, none detected, Exonuclease, none detected, NICKase, none detected, RNAse, none detected | foreign activity - | foreign activity - |
General description
Application
Preparation Note
related product
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.
Einführung in Northern Blotting und Southern Blotting, bei denen es sich um beliebte Methoden zur Übertragung von Makromolekülen auf Membranen handelt. Dieser Artikel enthält außerdem ein Protokoll für Northern Blotting und ein Protokoll für Southern Blotting.