Merck
180947
Sigma-Aldrich
Natriumalginat
powder
Synonym(e):
Algin, Alginsäure Natriumsalz
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Biologische Quelle
algae (marine)
Qualitätsniveau
Form
powder
Viskosität
15-25 cP, 1 % in H2O
SMILES String
[Na+].[O-]C(=O)C1O[C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1
InChIKey
MSXHSNHNTORCAW-MPGIDXPLSA-M
Allgemeine Beschreibung
Alginsäure-Natrium ist ein gelierendes und nichttoxisches anionisches Polysaccharid. Die Carboxylsäuregruppen auf der Alginsäurekette macht es in Wasser unlöslich. Durch die Konvertierung der Alginsäure in ihre Natriumform kann sie jedoch einfach in Wasser aufgelöst werden.
Anwendung
Alginsäure-Natrium wird wie folgt verwendet:
  • in Kombination mit Chitosan zur Herstellung eines biologisch abbaubaren, porösen Gerüsts für die Knochengewebezüchtung
  • zur Untersuchung der Eigenschaften eines modifizierten amphiphilen Alginatderivats
  • zur Untersuchung der Auswirkungen von Alginat auf die Lipidverdauungsrate durch die Verwendung in einem In-vitro-Verdaumodell
  • bei der Herstellung von Alginat-Hydrogelen
  • als Verkapselungsmittel der Mikropartikel von β-galactosidae
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhensheng Li et al.
Biomaterials, 26(18), 3919-3928 (2005-01-01)
A biodegradable scaffold in tissue engineering serves as a temporary skeleton to accommodate and stimulate new tissue growth. Here we report on the development of a biodegradable porous scaffold made from naturally derived chitosan and alginate polymers with significantly improved
Thao Thi Thu Vu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 100(7), 1980-1988 (2012-08-14)
Alginate hydrogels possess tunable mechanical properties that can mimic soft marrow tissue and present three-dimensional (3D) cues. This study evaluates its utility for supporting leukemic cell growth in vitro and its impact on cell survival, growth, and differentiation. Our results
Microencapsulation of ?-galactosidase with different biopolymers by a spray-drying process
Estevinho BN, et al.
Food Research International, 64, 134-140 (2014)
Role of calcium and calcium-binding agents on the lipase digestibility of emulsified lipids using an in vitro digestion model
Hu M, et al.
Food Hydrocolloids, 24(8), 719-725 (2010)
Nora Bloise et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 292-292 (2020-04-23)
Coronary artery disease is a severe ischemic condition characterized by the reduction of blood flow in the arteries of the heart that results in the dysfunction and death of cardiac tissue. Despite research over several decades on how to reduce
Artikel
Chitosan is a naturally occurring polysaccharide ideally suited for use in medical supplies, devices, therapeutics, and diagnostics. The unique natural characteristics of chitosan include its cationic, biocompatible, biodegradable, non-toxic, non-immunogenic, and antimicrobial properties.
Collagen molecules play a critical role in tissue architecture and strength, and in cell-matrix interactions as insoluble ligands to regulate the diverse phenotypic activities of cells.
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.