Merck
89827
Sigma-Aldrich
Fluoreszierender IEF-Marker pl 4,0 -Lösung
1 mg/mL in H2O
Synonym(e):
IEF-Marker fluoreszierend pI 4.0
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.26
Mol-Gew.
Mw 250.29 g/mol
Konzentration
1 mg/mL in H2O
Fluoreszenz
λex 310 nm; λem 415 nm in 0.1 M citrate pH 4.0
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter
Anwendung
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Rekonstituierung
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1 μl pro Spur).
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Minh Khang Chau et al.
Analytica chimica acta, 1124, 60-70 (2020-06-15)
We report capacitively coupled contactless conductivity detection (C4D) of proteins separated by microfluidic capillary isoelectric focusing (μCIEF). To elucidate the evolution of negative conductivity peaks during focusing and seek IEF conditions for sensitive conductivity detection, numerical simulation was performed using
Artikel
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.