Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 554,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
powder
Quality Segment
extent of labeling
~0.35 mmol/g loading
particle size
~75 μm
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
Legal Information
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description extent of labeling: ~0.35 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading | description extent of labeling: ~0.22 mmol/g protected amino acid loading |
| form powder | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size ~75 μm | particle size ~110 μm | particle size ~90 μm |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| extent of labeling ~0.35 mmol/g loading | extent of labeling ~0.40 mmol/g loading | extent of labeling ~0.22 mmol/g protected amino acid loading |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?