Merck
88276
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)
BioUltra, 3,350
Synonym(e):
Polyethylenoxid, Polyoxyethylen, PEG
Größe auswählen
250 G
€ 59,80
1 KG
€ 177,00
€ 59,80
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
€ 59,80
1 KG
€ 177,00
About This Item
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 59,80
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioUltra
Form
powder
Mol-Gew.
Mr 3000-3700
Verunreinigungen
insoluble matters, passes filter test
pH-Wert
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): <50 mg/kg
sulfate (SO42-): <50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyethylenglycol (PEG) ist ein linearer aufgebauter Polyether von Ethylenglycol (Ethan-1,2-diol).[1] Er ist löslich in Wasser, Benzol, Ethanol, Acetonitril und Dichlormethan. In Diethylether und Hexan ist er jedoch unlöslich.[2] Dieser nicht ionische Polymer[3] kann als Monomer oder in der wässrigen Phase vorliegen.[4]
Anwendung
Polyethylenglycol wird wie folgt verwendet:
  • Zum Züchten der Kristalle des HLA-A∗02:01-N222-230 LLLDRLNQL(pHLA)-Komplexes[5]
  • Zur Herstellung ultradünner, frei stehender und poröser Polymermembranen zur Züchtung von Retinagewebe (Tissue Engineering)[6]
  • Zum Züchten der Kristalle des C2c2-crRNA-Komplexes[7]
  • Zum Züchten der Kristalle des Thermolysin-resistenten Kerns von apo-C2c2[7]
Biochem./physiol. Wirkung
Polyethylenglycol (PEG) ist für verschiedene pharmazeutische Anwendungen geeignet.[2] Dieser Polymer dient als Konservierungsmittel und findet Anwendung in der Biomedizin, beispielsweise in Arzneimittelverabreichungssystemen, in der Biosensorik und in der Gewebezüchtung (Tissue Engineering). PEG wird auch in kosmetischen Salben und Cremes verwendet. Er dient als Binde- und Dispergiermittel in der chemischen Industrie und anderen Branchen.[8]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Umweltfreundlich[4]
  • Biokompatibel[4]
  • Einzigartiges Lösungsmittel[4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Polymers and polymeric hybrids for targeted drug delivery
Islam R and Fang J
Journal of Separation Science, 303-322 (2022)
Liang Liu et al.
Cell, 168(1-2), 121-134 (2017-01-14)
C2c2, the effector of type VI CRISPR-Cas systems, has two RNase activities-one for cutting its RNA target and the other for processing the CRISPR RNA (crRNA). Here, we report the structures of Leptotrichia shahii C2c2 in its crRNA-free and crRNA-bound
Polymers for 3D bioprinting
Beata K
Journal of Separation Science, 337-349 (2022)
Novel method for the fabrication of ultrathin, free-standing and porous polymer membranes for retinal tissue engineering
Tan EYS, et al.
Journal of materials chemistry. B, 5(28), 5616-5622 (2017)
Application of compatibilized polymer blends in biomedical fields
Zarrintaj P, et al.
Journal of Separation Science, 511-537 (2020)