Wichtige Dokumente
L4158
Lithiumacetat Dihydrat
BioXtra
Synonym(e):
Essigsäure Lithiumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[Li+].[H]O[H].[H]O[H].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li.2H2O/c1-2(3)4;;;/h1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChIKey
IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Transformation introduces exogenous DNA into cells, a fundamental genetic modification process demonstrated in Streptococcus pneumoniae.
Protokolle
Hefen gelten als Modellsysteme für eukaryotische Studien, da sie ein schnelles Wachstum aufweisen und über dispergierte Zellen verfügen.
Yeasts are considered model systems for eukaryotic studies as they exhibit fast growth and have dispersed cells.