Fortfahren mit
L3770
Lactoferrin aus Frauenmilch
Iron saturated, ≥85% (SDS-PAGE)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 752,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.420,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
human milk
Mol wt:
82.4 kDa
€ 218,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human milk
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
82.4 kDa
Iron content
0.15-1.0%
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
phosphate buffer: 10 mg/mL at 25 °C (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI key
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Gene Information
human ... LTF(4057)
Application
Lactoferrin was used to grow Streptococcus mutans in an iron-limiting medium.[1] It was used to test if lactoferrin impedes epithelial cell adhesion in vitro. It was also used to test the diagnostic value of blood cytokine concentrations in acute pneumonia.[2]
Biochem/physiol Actions
Lactoferrin ist ein eisenbindendes Protein. Es ist dem Eisentransportprotein Transferrin strukturell ähnlich, hat jedoch eine wesentlich höhere (250-fach) Affinität zum Eisen. Lactoferrin ist reichlich im Colostrum vorhanden und in geringen Mengen auch in Tränen, Speichel, Schleimsekretionen und in den sekundären Granula von Neutrophilen. Es wird durch Schleimhaut-Epithel und Neutrophile erzeugt und von diesen Zellen als Reaktion auf inflammatorische Stimuli freigesetzt. Durch seine Fähigkeit zur Sequestrierung von Eisen und zur Durchdringung der Zellwände von Bakterien mittels Bindung an Lipopolysaccharide mit seinem N-Terminus hemmt es das Bakterienwachstum. Lactoferrin kann eine Virusinfektion hemmen, indem es an das virale Hüllprotein bindet. Somit wird die bindende Domäne blockiert und eine Virus-Zell-Fusion verhindert. Lactoferrin scheint die Wirtsabwehrsysteme zu aktivieren, was teilweise durch Stimulation der Freisetzung des Neutrophilenaktivators Interleukin-8 bewirkt wird. Es kann auch an der Antikörper- und Interleukinsynthese, der Lymphozytenproliferation und der Komplementaktivierung beteiligt sein.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61327L0520L4894
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human milk
biological source
human milk
biological source
human milk
biological source
-
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (GE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-PAGE)
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
mol wt
82.4 kDa
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
solubility
phosphate buffer: 10 mg/mL at 25 °C (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4)
solubility
0.05 M NaCl: 1 mg/mL, clear to faintly turbid, faintly red to brown
solubility
phosphate buffer: 1 mg/mL, clear to slightly hazy (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C)
solubility
PBS, pH 7.4: 1 mg/mL, clear to slightly hazy (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactoferrin aus Frauenmilch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)