Merck
85278
Sigma-Aldrich
Mobile Phase B für die Trennung von Aminosäuren auf ABI®-Sequenatoren
Synonym(e):
Acetonitril-2-Propanol-Mischung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Form
liquid
Dichte
0.78 g/mL at 20 °C
Eignung
in accordance for sequence analysis test
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC#N.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H3N/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;1H3
InChIKey
FPWNQPQTICPCOM-UHFFFAOYSA-N
Komponenten
enthält ~12% 2-Propanol und ~88% Acetonitril
Rechtliche Hinweise
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)