Merck
Z707783
TPP®-Gewebekulturplatten
12 well plate, flat bottom, polystyrene, 3.6 cm2, sterile, 72/cs
Synonym(e):
12 well plate, cell culture plate, tissue culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.22
Materialien
flat bottom (F-base)
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 72 ea (internal packs of 4)
Hersteller/Markenname
TPP 92412
Verfügbarkeit
not available in (available only in North America)
Außenmaß L × B × H
128 mm × 85 mm × 22 mm
Größe
12 well
Oberflächenbereich
3.6 cm2 , growth surface (cm2)
Arbeitsvolumen
6.3 mL
Eignung
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
TPP-Gewebekulturplatten
Vorteile der TPP Gewebekulturplatten:
  • Der Verschluss mit Entlüftungssystem garantiert einen kontrollierten Gasaustausch mit geringer Verdampfung
  • Die abgeschrägte Kante lässt das Platzieren des Verschlusses in nur einer Position zu
  • Gelbe Markierungen an Verschluss und Platte gewährleisten eine korrekte Ausrichtung des Verschlusses: gelb auf gelb – passt!
  • Der geriffelte Griffbereich gewährleistet einen sicheren Halt und verhindert ein versehentliches Abheben des Verschlusses
  • Klare alphanumerische Beschriftung zwischen den Wells für eine leichte Orientierung während der Mikroskopie, leicht zu erkennende schwarze alphanumerische Zeichen an der Seite
  • Wachstumsbereich nur in sphärischen Zonen
  • Absolut flache Wachstumsfläche
  • Alle TPP-Plattengrößen (6-, 12-, 24- und 96-Well) können sicher gestapelt werden
  • Belüftungsöffnungen in der Plattenbasis verhindern eine Kondensation und ermöglichen einen konstanten Luftstrom zwischen den gestapelten Platten
  • Kristallklare Transparenz
Vorteile der TPP 96-Well-Gewebekulturplatten:
  • Hergestellt gemäß ANSI/SBS-3d-Standards
  • Mit einem Barcode interleaved 2/5 standardisiert
  • Die weiße Grundfarbe ist fest auf der Testplatte eingeprägt; der Verlust der Identifizierung durch Ablösung ist ausgeschlossen
  • In 2 Well-Geometrien erhältlich: F-Basis und U-Basis
Well-Geometrie für 96-Well-Gewebekulturplatten
F-Basis (flacher Boden):
  • Ausgezeichnete optische Eigenschaften
  • Eignet sich für präzise optische Messungen, da das Messlicht nicht von der Geometrie abgelenkt wird, sowie für Mikroskopieanwendungen
U-Basis (runder Boden):
  • Keine Ränder, gut zum Pipettieren geeignet
  • Wird für Agglutinationstests und „+/-“-Bewertungen eingesetzt
Rechtliche Hinweise
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG