Fortfahren mit
S2667
Sequa-brene
gelatinous solid
Synonym(e):
Hexadimethrinbromid, Polybren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
€ 95,20
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116012
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 95,20
Listenpreis€ 112,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
gelatinous solid
Quality Segment
packaging
vial of 75 mg Sequa-brene (5 mg NaCl added)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCCBr.N(CCCCCCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C10H24N2.C3H6Br2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4;4-2-1-3-5/h5-10H2,1-4H3;1-3H2
InChI key
KZKAYEGOIJEWQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Wird als Protein/Peptid-Träger für die Protein-Sequenzierung benutzt.
Preparation Note
Für die Anwendung siehe Datenblatt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
107689H9268C0636
description
gelatinous solid
description
≥95%
description
≥94% (titration)
description
≥98% (non-aqueous titration)
form
gelatinous solid
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
vial of 75 mg Sequa-brene (5 mg NaCl added)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello. Please  tell me how to dissolve Sequa-brene and how much to load on Protein Sequencer PPSQ-51A. Thank you. 
    1 answer
    1. Information on the reconstitution and use of this product in a protein sequencing application is described on the datasheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/105/961/s2667dat.pdf