Fortfahren mit
712221
Boc-Propargyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Boc-amino)-4-pentinsäure, Boc-L-2-propargylglycin, Boc-Pra-OH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 174,00
€ 130,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.23
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5739897
€ 130,50
Listenpreis€ 174,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis, reaction type: click chemistry
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC#C)C(O)=O
InChI
1S/C10H15NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h1,7H,6H2,2-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChI key
AMKHAJIFPHJYMH-ZETCQYMHSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1546915555
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98.0% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
form
crystals
form
powder
form
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
optical activity
[α]/D 26.0±2.0°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]20/D +6.5±1°, c = 2% in ethanol
optical activity
[α]20/D −8±1°, c = 1% in methanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)