Fortfahren mit
900892
L-Azidohomoalanine hydrochloride
Synonym(e):
AHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
€ 245,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder or crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
139 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(=O)O
InChI
1S/C4H8N4O2.ClH/c5-3(4(9)10)1-2-7-8-6;/h3H,1-2,5H2,(H,9,10);1H/t3-;/m0./s1
InChI key
MHHYJRIDKLZZEO-DFWYDOINSA-N
Application
L-Azidohomoalanine (AHA) is an amino acid analog of methionine that contains a very small modification, specifically an azido moiety. This compound can be fed to cultured cells and incorporated into proteins during active protein synthesis. Detection utilizes the chemoselective ligation or “click ” reaction between an azide and an alkyne or cyclooctyne. For example the azido-modified protein can be detected with either fluorescent alkyne or biotin alkyne. Detection sensitivity with these reagents in 1-D gels and Western blots is in the low femtomole range and compatible with downstream LC-MS/MS and MALDI-MS analysis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9018253340A36883
description
-
description
≥99.0% (AT)
description
≥99.0% (AT)
description
ACS reagent
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
mp
139 °C
mp
-
mp
240-245 °C (dec.)
mp
220-225 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Self-react. C
Lagerklasse
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)