Merck
76503
Sigma-Aldrich
Ovalbumin-Atto 594-Konjugat
suitable for fluorescence
About This Item
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.32
Form
powder
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
Fluoreszenz
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Fluoreszenzmarkiertes Ovalbumin wird als endozytischer Tracer verwendet.
Hinweis zur Analyse
unkonjugierter Farbstoffanteil ist ≤5% bezogen auf die Gesamtfluoreszenz
Rechtliche Hinweise
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)