Fortfahren mit
A7642
Albumin aus Hühnereiweiss
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonym(e):
Ovalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,80
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
chicken egg white
Mol wt:
44287 Da by calculation, ~45 kDa
€ 72,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder
mol wt
44287 Da by calculation, ~45 kDa
packaging
vial of 25 mg
technique(s)
electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Application
Ein phosphoryliertes Glycoprotein, das sich als Marker (~ 45 kDa) für Protein-Elektrophorese eignet. Wurde genutzt, um ein Tiermodell für Asthma zu entwickeln.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5378A5503A2512
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
44287 Da by calculation, ~45 kDa
mol wt
44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Hühnereiweiss
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)