Wichtige Dokumente
64010
Metanilgelb
for microscopy (Hist.), indicator (pH 1.2-2.3)
Synonym(e):
3-(4′-Anilinophenylazo)-1-benzolsulfonsäure Natriumsalz, Säuregelb 36
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy (Hist.)
indicator (pH 1.2-2.3)
Form
powder
Löslichkeit
methanol: 0.01 g/10 mL, orange to very deep orange
εmax
≥500 at 409-419 nm in methanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChIKey
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?