41699
Anti-Kaninchen IgG−Abberior® STAR RED in Ziege hergestellte Antikörper
for STED application
Synonym(e):
Abberior® STAR RED-Anti-Kaninchen IgG in Ziege hergestellte Antikörper
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
rabbit
Konzentration
~1 mg/mL
Fluoreszenz
λex 638 nm; λem 655 nm in PBS, pH 7.4
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 638 (PBS pH 7.4), 638 (H2O), 634 (MeOH)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 120 000 (PBS pH 7.4), 125 000 (H2O), 115 000 (MeOH)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,16 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,32 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 655 (PBS pH 7.4), 655 (H2O), 654 (MeOH)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 750-800
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,90 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 3,4 (PBS pH 7.4)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Unmatched, background free STED imaging cont
- Verified in Abberior Instruments and Leica STED microscopes
Eignung
Hinweis zur Analyse
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?