Fortfahren mit
83697
Rhodamin 6G
suitable for fluorescence, BioReagent
Synonym(e):
Basic Red 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,90
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C28H31N2O3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.01
EC Number:
213-584-9
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3900071
€ 42,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
fluorescence
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cl.CCNc1cc2OC3=CC(=N/CC)\C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;1H/b30-24+;
InChI key
VYXSBFYARXAAKO-WTKGSRSZSA-N
Application
Rhodamine 6G has been used as a leukocyte marker to study the interaction between leukocytes and the vascular endothelium.[1] It has also been used to label platelets.[2]
Biochem/physiol Actions
Ein Rhodamin Analoges, das in Pgp Efflux Assay verwendet wird. Wurde verwendet um die Kinetik von MRP1 verbundenen Efflux zu charakterisieren.
Rhodamine 6G is a rhodamine analog useful in P-glycoprotein (Pgp) efflux assays.[3] It has been used to characterize kinetics of multidrug resistance protein 1 (MRP1)-mediated efflux.[4]
Analysis Note
λmax. ∼530 nm, E(1%/1cm) ∼2000-2300 (96% Ethanol)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8370183689R4127
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 528 nm; λem 551 nm in methanol
fluorescence
λex 682 nm; λem 712 nm in methanol
fluorescence
λex 553 nm; λem 627 nm in methanol
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
solubility
ethanol: soluble
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
H2O: 1 mg/mL (Red to Very Dark Red)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rhodamin 6G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
989-38-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)