Merck
41698
Sigma-Aldrich
Atto 488 NHS-Ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonym(e):
Atto 488
About This Item
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.32
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
Hersteller/Markenname
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV-Absorption
λ: 501-507 nm Amax
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Atto 488-NHS-Ester ist eine hydrophile, fluoreszierende Markierung mit guter Wasserlöslichkeit. Die Fluoreszenzaktivität wird im Bereich von 480–515 nm effizient angeregt. Eine geeignete Anregungsquelle für Atto 488 ist die 488-nm-Linie des Argon-Ionen-Lasers.
Anwendung
Atto 488-NHS-Ester eignet sich besonders für Einzelmolekül-Nachweisanwendungen und hochauflösende Mikroskopie wie PALM, dSTORM und STED. Außerdem wird der Farbstoff in der Durchflusszytometrie (FACS) und FISH (Fluoreszenz In-situ-Hybridisierung) eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Charakteristische Merkmale von Atto 488-NHS-Ester sind:
  • Starke Absorption.
  • Hohe Fluoreszenz-Quantenausbeute.
  • Hohe Fotostabilität.
  • Ausgezeichnete Wasserlöslichkeit.
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Im Falle einer beabsichtigten Kommerzialisierung den IP-Inhaber (ATTO-TEC GmbH, Deutschland) für eine Lizensierung kontaktieren.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of fluorescent nanostructures in biological systems by means of spectral position determination microscopy (SPDM).
Muller, P., et al. et al.
Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology, 1, 3-12 (2012)
Karuppiah Chockalingam et al.
Scientific reports, 10(1), 2888-2888 (2020-02-23)
Fabs offer an attractive platform for monoclonal antibody discovery/engineering, but library construction can be cumbersome. We report a simple method - Golden Gate assembly with a bi-directional promoter (GBid) - for constructing phage display Fab libraries. In GBid, the constant
Qian Peter Su et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(26), 15036-15046 (2020-06-17)
Mammalian DNA replication is initiated at numerous replication origins, which are clustered into thousands of replication domains (RDs) across the genome. However, it remains unclear whether the replication origins within each RD are activated stochastically or preferentially near certain chromatin
Kin Man Suen et al.
Nature communications, 11(1), 4242-4242 (2020-08-28)
Membraneless organelles are sites for RNA biology including small non-coding RNA (ncRNA) mediated gene silencing. How small ncRNAs utilise phase separated environments for their function is unclear. We investigated how the PIWI-interacting RNA (piRNA) pathway engages with the membraneless organelle
Christiane Iserman et al.
Molecular cell, 80(6), 1078-1091 (2020-12-09)
We report that the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein (N-protein) undergoes liquid-liquid phase separation (LLPS) with viral RNA. N-protein condenses with specific RNA genomic elements under physiological buffer conditions and condensation is enhanced at human body temperatures (33°C and 37°C) and reduced
Artikel
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.