364M-1
Varicella Zoster Virus (SG1-1, SG1-SG4, NCP-1 & IE-62) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
100
300
500
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SG1-1, SG1-SG4, NCP-1 & IE-62, monoclonal
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)