Merck
14650C
SAFC
EX-CELL® NS0
Animal-component free, Protein-free, Chemically defined, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Größe auswählen
500 ML
€ 65,00
1000 ML
€ 124,00
€ 65,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 65,00
1000 ML
€ 124,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
€ 65,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
glucose: 5.6 g/L
L-glutamine: no
HEPES: no
NaHCO3: 2.14 g/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
EX-CELL NS0 is an animal-component free, protein-free, chemically defined, serum-free medium developed for the long-term growth of NS0-related cells in suspension culture. The NS0 cells are clonal derivatives of the parent NS1 cell line and are capable of growth in suspension culture. NS0 hybridoma suspension cultures can be subcultured direclty into EX-CELL NS0 from serum-supplemented or serum-free media. Suspension cultures in EX-CELL NS0 have been carried for more that 50 passages with no loss of growth or viability.
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ergänzung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mladen Korbelik et al.
International immunopharmacology, 75, 105764-105764 (2019-07-29)
It is becoming apparent that to obtain robust and prolonged antitumor responses in cancer immunotherapy, appropriate adjunct agents promoting both tumor antigen delivery and immune rejection enhancement are critically required. The semisynthetic biopolymer N-dihydrogalactochitosan (GC) is emerging as a promising
Artikel
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.