Fortfahren mit
04685
Nε-Methyl-L-lysin -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 648,00
€ 550,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.68
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
EC Number:
231-539-1
MDL number:
Assay:
≥98.0% (TLC)
€ 177,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-5-3-2-4-6(8)7(10)11;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
InChI key
AQELUQTVJOFFBN-RGMNGODLSA-N
Biochem/physiol Actions
N ε-methyl-L-lysine was identified as a lysine analog with inhibitory effects on the growth and sporulation of Penicillium chrysogenum and benzyl-penicillin formation by mycelia. [1]
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
19773737494400-M
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥96% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% dry basis (titration)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
optical activity
[α]/D 20.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
optical activity
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)