Wichtige Dokumente
71702
Natriumiodat
puriss. p.a., ≥99.5% (RT)
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (RT)
Form
powder or crystals
Verunreinigungen
≤0.005% total nitrogen (N)
pH-Wert
5.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Löslichkeit
water: soluble(lit.)
Dichte
4.28 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤200 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
[Na+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?