Merck
679178
Sigma-Aldrich
Wasser -Lösung
contains 0.05 % (w/v) ammonium formate, 0.1 % (v/v) formic acid
About This Item
Lineare Formel:
H2O
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Enthält
0.05 % (w/v) ammonium formate
0.1 % (v/v) formic acid
Methode(n)
HPLC: suitable
Dichte
0.9972 g/mL at 25 °C
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The product is water containing containing 0.1%v/v formic acid and 0.05%w/v ammonium formate. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. Formic acid and ammonium formate are used as mobile phase additives.[1]
Angaben zur Herstellung
filtriert durch einen 0.2 μm Filter
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adduct formation in quantitative bioanalysis: effect of ionization conditions on paclitaxel.
Mortier KA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15(4), 585-592 (2004)