Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 x 4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 347,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
expl. lim.
22 %
storage condition
dry at room temperature
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer), 1.0 Acidity (titration)
color
clear
refractive index
n/D 1.421-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Selectophore™, ≥99.5% | description - | description ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) | mp −95 °C (lit.) |
| vapor density 2.9 (vs air) | vapor density 2.9 (vs air) | vapor density 2.9 (vs air) | vapor density 2.9 (vs air) |
| autoignition temp. 1223 °F | autoignition temp. 1223 °F | autoignition temp. 1223 °F | autoignition temp. 1223 °F |
| vapor pressure 24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C) | vapor pressure 6.83 psi ( 20 °C), 24.45 psi ( 55 °C) | vapor pressure 6.83 psi ( 20 °C), 24.45 psi ( 55 °C) | vapor pressure 24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?